5-Phenyl-1H-pyrimidine-2,4-dione 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR951934-1G OR951934-250MG
APOSOR951934-1GEA 493 EUR
APOSOR951934-1G APOSOR951934-250MG
5-Phenyl-1H-pyrimidine-2,4-dione 98%
5-Phenyl-1H-pyrimidine-2,4-dione
Formel: C₁₀H₈N₂O₂
Molecular Weight: 188.183 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06801865
CAS-Nummer: 15761-83-8