4-Amino-2,5-dichloropyrimidine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 2,5-Dichloropyrimidin-4-amine
OR951944-5G
APOSOR951944-5GEA 75.4 EUR
APOSOR951944-5G
4-Amino-2,5-dichloropyrimidine 95%
4-Amino-2,5-dichloropyrimidine
Formel: C₄H₃Cl₂N₃
Molecular Weight: 163,993 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD13191633
CAS-Nummer: 89180-51-8