6-(Propan-2-yl)-2,3-dihydropyridazin-3-one 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 6-Isopropylpyridazin-3(2H)-one
OR951953-1G OR951953-250MG
APOSOR951953-1GEA 951 EUR
APOSOR951953-1G APOSOR951953-250MG
6-(Propan-2-yl)-2,3-dihydropyridazin-3-one 95%
6-(Propan-2-yl)-2,3-dihydropyridazin-3-one
Formel: C₇H₁₀N₂O
Molecular Weight: 138.167 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11616599
CAS-Nummer: 570416-36-3