6,7-Dihydro-5H-[1,3]dioxolo[4,5-f]isoindole hydrochloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR951958-1G OR951958-250MG
APOSOR951958-1GEA 1160 EUR
APOSOR951958-1G APOSOR951958-250MG
6,7-Dihydro-5H-[1,3]dioxolo[4,5-f]isoindole hydrochloride 95%
6,7-Dihydro-5H-[1,3]dioxolo[4,5-f]isoindole hydrochloride
Formel: C₉H₉NO₂·ClH
Molecular Weight: 199,634 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD17926273
CAS-Nummer: 1255099-33-2