Methyl[2-(3-methylphenoxy)ethyl]amine 96%
Lieferant: Apollo Scientific
OR952079-1G OR952079-5G
APOSOR952079-1GEA 168 EUR
APOSOR952079-1G APOSOR952079-5G
Methyl[2-(3-methylphenoxy)ethyl]amine 96%
Methyl[2-(3-methylphenoxy)ethyl]amine
Formel: C₁₀H₁₅NO
Molecular Weight: 165,232 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00085971
CAS-Nummer: 200350-18-1