4,7-Dimethoxy-1-indanone 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 4,7-Dimethoxy-2,3-dihydro-1H-inden-1-one
OR952308-5G
APOSOR952308-5GEA 133 EUR
APOSOR952308-5G
4,7-Dimethoxy-1-indanone 95%
4,7-Dimethoxy-1-indanone
Formel: C₁₁H₁₂O₃
Molecular Weight: 192,211 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00757244
CAS-Nummer: 52428-09-8