6-Cyclobutyl-3(2H)-pyridazinone 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR952321-1G OR952321-250MG
APOSOR952321-1GEA 864 EUR
APOSOR952321-1G APOSOR952321-250MG
6-Cyclobutyl-3(2H)-pyridazinone 95%
6-Cyclobutyl-3(2H)-pyridazinone
Formel: C₈H₁₀N₂O
Molecular Weight: 150,178 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11520596
CAS-Nummer: 1161737-37-6