6-Methoxyisoquinolin-1(2H)-one 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR952438-1G
APOSOR952438-1GEA 143 EUR
APOSOR952438-1G
6-Methoxyisoquinolin-1(2H)-one 95%
6-Methoxyisoquinolin-1(2H)-one
Formel: C₁₀H₉NO₂
Molecular Weight: 175,184 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD12405870
CAS-Nummer: 26829-43-6