N-Ethyl-3,4-dimethylbenzylamine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR952456-1G OR952456-5G
APOSOR952456-1GEA 226 EUR
APOSOR952456-1G APOSOR952456-5G
N-Ethyl-3,4-dimethylbenzylamine 95%
N-Ethyl-3,4-dimethylbenzylamine
Formel: C₁₁H₁₇N
Molecular Weight: 163.259 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11204729
CAS-Nummer: 39180-83-1