Ethyl 1-methylimidazole-4-carboxylate 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR952460-1G OR952460-5G
APOSOR952460-1GEA 37.7 EUR
APOSOR952460-1G APOSOR952460-5G
Ethyl 1-methylimidazole-4-carboxylate 98%
Ethyl 1-methylimidazole-4-carboxylate
Formel: C₇H₁₀N₂O₂
Molecular Weight: 154.166 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11223488
CAS-Nummer: 41507-56-6