6-Pyridin-4-yl-2H-pyridazin-3-one 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
6-(Pyridin-4-yl)pyridazin-3(2H)-one
OR952502-1G
OR952502-250MG
APOSOR952502-1GEA
314
EUR
APOSOR952502-1G
APOSOR952502-250MG
6-Pyridin-4-yl-2H-pyridazin-3-one 97%
6-Pyridin-4-yl-2H-pyridazin-3-one
Formel:
C₉H₇N₃O Molecular Weight: 173.171 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00205154 CAS-Nummer: 78157-26-3 |