2-Amino-3-cyclopropylpyridine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-Cyclopropylpyridin-2-amine
OR952526-1G OR952526-250MG OR952526-5G
APOSOR952526-1GEA 289 EUR
APOSOR952526-1G APOSOR952526-250MG APOSOR952526-5G
2-Amino-3-cyclopropylpyridine
2-Amino-3-cyclopropylpyridine
Formel: C₈H₁₀N₂
Molecular Weight: 134,178 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD13175917
CAS-Nummer: 878805-25-5