7-Chloro-2,3,4,5-tetrahydro-1H-benzo[e][1,4]diazepine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR952589-1G
APOSOR952589-1GEA 121 EUR
APOSOR952589-1G
7-Chloro-2,3,4,5-tetrahydro-1H-benzo[e][1,4]diazepine 97%
7-Chloro-2,3,4,5-tetrahydro-1H-benzo[e][1,4]diazepine
Formel: C₉H₁₁ClN₂
Molecular Weight: 182,65 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07369930
CAS-Nummer: 57756-37-3