7-Chloro-3,4-dihydro-1H-quinoxalin-2-one 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR952591-1G OR952591-5G
APOSOR952591-1GEA 360 EUR
APOSOR952591-1G APOSOR952591-5G
7-Chloro-3,4-dihydro-1H-quinoxalin-2-one 95%
7-Chloro-3,4-dihydro-1H-quinoxalin-2-one
Formel: C₈H₇ClN₂O
Molecular Weight: 182,607 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03426380
CAS-Nummer: 66367-05-3