Methyl 1-aminocyclohexanoate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR952642-25G
OR952642-5G
APOSOR952642-25GEA
192
EUR
APOSOR952642-25G
APOSOR952642-5G
Methyl 1-aminocyclohexanoate 95%
Methyl 1-aminocyclohexanoate
Formel:
C₈H₁₅NO₂ Molecular Weight: 157.21 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08686793 CAS-Nummer: 4507-57-7 |