3-Acetyl-6-chloroimidazo[1,2-b]pyridazine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR952699-5G
APOSOR952699-5GEA 106 EUR
APOSOR952699-5G
3-Acetyl-6-chloroimidazo[1,2-b]pyridazine 95%
3-Acetyl-6-chloroimidazo[1,2-b]pyridazine
Formel: C₈H₆ClN₃O
Molecular Weight: 195,606 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11044766
CAS-Nummer: 90734-71-7