4-(Methylsulphonamido)benzaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR952701-1G OR952701-5G
APOSOR952701-1GEA 179 EUR
APOSOR952701-1G APOSOR952701-5G
4-(Methylsulphonamido)benzaldehyde 95%
4-(Methylsulphonamido)benzaldehyde
Formel: C₈H₉NO₃S
Molecular Weight: 199.227 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11052340
CAS-Nummer: 83922-54-7