8-Benzyl-2,8-diazaspiro[4.5]decan-3-one
Lieferant: Apollo Scientific
OR952704-5G
APOSOR952704-5GEA 79.9 EUR
APOSOR952704-5G
8-Benzyl-2,8-diazaspiro[4.5]decan-3-one
8-Benzyl-2,8-diazaspiro[4.5]decan-3-one
Formel: C₁₅H₂₀N₂O
Molecular Weight: 244,332 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD15147047
CAS-Nummer: 154495-69-9