8-Chloro-2,3,4,5-tetrahydro-1H-benzo[e][1,4]diazepine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR952723-25G OR952723-5G
APOSOR952723-25GEA 502 EUR
APOSOR952723-25G APOSOR952723-5G
8-Chloro-2,3,4,5-tetrahydro-1H-benzo[e][1,4]diazepine 95%
8-Chloro-2,3,4,5-tetrahydro-1H-benzo[e][1,4]diazepine
Formel: C₉H₁₁ClN₂
Molecular Weight: 182.65 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07369929
CAS-Nummer: 107479-55-0