8-Methoxy-2,3,4,5-tetrahydro-benzo[c]azepin-1-one 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR952737-1G
OR952737-250MG
APOSOR952737-1GEA
719
EUR
APOSOR952737-1G
APOSOR952737-250MG
8-Methoxy-2,3,4,5-tetrahydro-benzo[c]azepin-1-one 95%
8-Methoxy-2,3,4,5-tetrahydro-benzo[c]azepin-1-one
Formel:
C₁₁H₁₃NO₂ Molecular Weight: 191.226 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02063284 CAS-Nummer: 22246-71-5 |