3-O-Tolyloxy-propylamine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR952780-1G OR952780-250MG
APOSOR952780-1GEA 364 EUR
APOSOR952780-1G APOSOR952780-250MG
3-O-Tolyloxy-propylamine 95%
3-O-Tolyloxy-propylamine
Formel: C₁₀H₁₅NO
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD05053655
CAS-Nummer: 50911-61-0