9-Methyl-2,3,4,5-tetrahydro-1H-benzo[e][1,4]diazepine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR952781-1G OR952781-250MG
APOSOR952781-1GEA 574 EUR
APOSOR952781-1G APOSOR952781-250MG
9-Methyl-2,3,4,5-tetrahydro-1H-benzo[e][1,4]diazepine 95%
9-Methyl-2,3,4,5-tetrahydro-1H-benzo[e][1,4]diazepine
Formel: C₁₀H₁₄N₂
Molecular Weight: 162,232 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07369976
CAS-Nummer: 195986-82-4