2-Phenylbutan-1-amine hydrochloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR952813-1G OR952813-250MG
APOSOR952813-1GEA 790 EUR
APOSOR952813-1G APOSOR952813-250MG
2-Phenylbutan-1-amine hydrochloride 95%
2-Phenylbutan-1-amine hydrochloride
Formel: C₁₀H₁₅N·ClH
Molecular Weight: 185,694 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01708196
CAS-Nummer: 20569-45-3