(4-tert-Butoxy-phenyl)-methanol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 4-tert-Butoxybenzyl Alcohol
OR952840-1G OR952840-250MG OR952840-5G
APOSOR952840-1GEA 284 EUR
APOSOR952840-1G APOSOR952840-250MG APOSOR952840-5G
(4-tert-Butoxy-phenyl)-methanol 95%
(4-tert-Butoxy-phenyl)-methanol
Formel: C₁₁H₁₆O₂
Molecular Weight: 180.244 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00082599
CAS-Nummer: 51503-08-3