Azepan-3-yl-methyl-amine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR952842-1G OR952842-250MG
APOSOR952842-1GEA 632 EUR
APOSOR952842-1G APOSOR952842-250MG
Azepan-3-yl-methyl-amine 95%
Azepan-3-yl-methyl-amine
Formel: C₇H₁₆N₂
Molecular Weight: 128,215 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02683066
CAS-Nummer: 124695-93-8