5-Chloro-2-methoxybenzyl chloride 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
4-Chloro-2-(chloromethyl)-1-methoxybenzene
OR952931-250MG
OR952931-1G
APOSOR952931-250MGEA
161
EUR
APOSOR952931-250MG
APOSOR952931-1G
5-Chloro-2-methoxybenzyl chloride 98%
5-Chloro-2-methoxybenzyl chloride
Formel:
C₈H₈Cl₂O Molecular Weight: 191.055 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02182262 CAS-Nummer: 7035-11-2 UN: 3261 ADR: 8 III |