5-Aminopyrimidine-4,6-diol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 5-Amino-4,6-dihydroxypyrimidine
OR953017-1G OR953017-25G OR953017-5G
APOSOR953017-1GEA 53.8 EUR
APOSOR953017-1G APOSOR953017-25G APOSOR953017-5G
5-Aminopyrimidine-4,6-diol 97%
5-Aminopyrimidine-4,6-diol
Formel: C₄H₅N₃O₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00239457
CAS-Nummer: 69340-97-2