N-Methyl-3,4-dimethylbenzylamine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 1-(3,4-Dimethylphenyl)-N-methylmethanamine
OR953035-1G OR953035-5G
APOSOR953035-1GEA 183 EUR
APOSOR953035-1G APOSOR953035-5G
N-Methyl-3,4-dimethylbenzylamine 95%
N-Methyl-3,4-dimethylbenzylamine
Formel: C₁₀H₁₅N
Molecular Weight: 149,233 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11204739
CAS-Nummer: 165741-71-9