2-(Cyclopentyloxy)ethylamine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR953041-1G
APOSOR953041-1GEA 203 EUR
APOSOR953041-1G
2-(Cyclopentyloxy)ethylamine 95%
2-(Cyclopentyloxy)ethylamine
Formel: C₇H₁₅NO
Molecular Weight: 129,2 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09730285
CAS-Nummer: 933732-12-8