Methyl 2-(2-pyrimidyl)acetate 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: Methyl 2-(2-Pyrimidyl)acetate
OR953099-1G
APOSOR953099-1GEA 65.4 EUR
APOSOR953099-1G
Methyl 2-(2-pyrimidyl)acetate 98%
Methyl 2-(2-pyrimidyl)acetate
Formel: C₇H₈N₂O₂
Molecular Weight: 152,151 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD12198887
CAS-Nummer: 60561-50-4