2-(Methylthio)-6-phenylpyrimidin-4-ol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-(Methysulphanyl)-6-phenylpyrimidin-4-ol, 2-(Methylsulphanyl)-6-phenylpyrimidin-4(1H)-one, 2-(Methylsulphanyl)-6-phenylpyrimidin-4(3H)-one
OR9532-1G
OR9532-500MG
APOSOR9532-1GEA
219
EUR
APOSOR9532-1G
APOSOR9532-500MG
2-(Methylthio)-6-phenylpyrimidin-4-ol
2-(Methylthio)-6-phenylpyrimidin-4-ol
Formel:
C₁₁H₁₀N₂OS Molecular Weight: 218,275 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00124285 CAS-Nummer: 56035-29-1 |