Ethyl 2,5-dioxopyrrole-1-carboxylate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: Ethyl 2,5-dioxo-2,5-dihydro-1H-pyrrole-1-carboxylate
OR953252-5G
APOSOR953252-5GEA 119 EUR
APOSOR953252-5G
Ethyl 2,5-dioxopyrrole-1-carboxylate 95%
Ethyl 2,5-dioxopyrrole-1-carboxylate
Formel: C₇H₇NO₄
Molecular Weight: 169,135 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD16619570
CAS-Nummer: 55750-49-7