1-(3-Methoxyphenyl)ethanol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR953341-25G OR953341-5G
APOSOR953341-25GEA 311 EUR
APOSOR953341-25G APOSOR953341-5G
1-(3-Methoxyphenyl)ethanol 97%
1-(3-Methoxyphenyl)ethanol
Formel: C₉H₁₂O₂
Molecular Weight: 152.19 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00021866
CAS-Nummer: 23308-82-9