(S)-2-Pyridylthio cysteamine hydrochloride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 2-(Pyridyldithio)ethylamine HCl, S-(2-Pyridylthio)cysteamine hydrochloride
OR953356-1G OR953356-250MG OR953356-5G
APOSOR953356-1GEA 209 EUR
APOSOR953356-1G APOSOR953356-250MG APOSOR953356-5G
(S)-2-Pyridylthio cysteamine hydrochloride 97%
(S)-2-Pyridylthio cysteamine hydrochloride
Formel: C₇H₁₀N₂S₂·ClH
Molecular Weight: 222.759 g/mol
Schmelzpunkt: 124…126 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01863453
CAS-Nummer: 106139-15-5