Ethyl 4,5,6,7-tetrahydro-1H-indole-2-carboxylate 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR953421-1G OR953421-250MG
APOSOR953421-1GEA 209 EUR
APOSOR953421-1G APOSOR953421-250MG
Ethyl 4,5,6,7-tetrahydro-1H-indole-2-carboxylate 98%
Ethyl 4,5,6,7-tetrahydro-1H-indole-2-carboxylate
Formel: C₁₁H₁₅NO₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD14635837
CAS-Nummer: 65880-18-4