1-(3-Methoxy-phenyl)-n1,n1-dimethyl-ethane-1,2-diamine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR953428-1G OR953428-250MG
APOSOR953428-1GEA 502 EUR
APOSOR953428-1G APOSOR953428-250MG
1-(3-Methoxy-phenyl)-n1,n1-dimethyl-ethane-1,2-diamine 98%
1-(3-Methoxy-phenyl)-n1,n1-dimethyl-ethane-1,2-diamine
Formel: C₁₁H₁₈N₂O
Molecular Weight: 194.273 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06655099
CAS-Nummer: 855715-34-3