2-(Cyclohexyloxy)ethylamine hydrochloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR953493-1G OR953493-250MG
APOSOR953493-1GEA 328 EUR
APOSOR953493-1G APOSOR953493-250MG
2-(Cyclohexyloxy)ethylamine hydrochloride 95%
2-(Cyclohexyloxy)ethylamine hydrochloride
Formel: C₈H₁₇NO·ClH
Molecular Weight: 179,688 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD12913027
CAS-Nummer: 1193387-70-0