2-(Chloromethyl)-1-methoxy-4-methylbenzene 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR953553-1G OR953553-5G
APOSOR953553-1GEA 265 EUR
APOSOR953553-1G APOSOR953553-5G
2-(Chloromethyl)-1-methoxy-4-methylbenzene 98%
2-(Chloromethyl)-1-methoxy-4-methylbenzene
Formel: C₉H₁₁ClO
Molecular Weight: 170.636 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06655823
CAS-Nummer: 7048-41-1
UN: 3261
ADR: 8 III