(2-Hydroxyphenyl)acetonitrile 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR953586-1G OR953586-250MG OR953586-5G
APOSOR953586-1GEA 116 EUR
APOSOR953586-1G APOSOR953586-250MG APOSOR953586-5G
(2-Hydroxyphenyl)acetonitrile 95%
(2-Hydroxyphenyl)acetonitrile
Formel: C₈H₇NO
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00128130
CAS-Nummer: 14714-50-2