2-Chloroallyl alcohol
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 2-Chloro-3-hydroxyprop-1-ene, 2-Chloroprop-2-en-1-ol
OR9536-100G OR9536-25G OR9536-5G
APOSOR9536-100GEA 662 EUR
APOSOR9536-100G APOSOR9536-25G APOSOR9536-5G
2-Chloroallyl alcohol
2-Chloroallyl alcohol
Formel: C₃H₅ClO
Molecular Weight: 92.524 g/mol
Siedepunkt: 133…134 °C
Dichte: 1.162 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 54 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004701
CAS-Nummer: 5976-47-6
UN: 2920
ADR: 8+3 II