5-Cyclohexyl-1,3,4-oxadiazole-2-thiol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR953654-1G OR953654-5G
APOSOR953654-1GEA 0 EUR
APOSOR953654-1G APOSOR953654-5G
5-Cyclohexyl-1,3,4-oxadiazole-2-thiol 95%
5-Cyclohexyl-1,3,4-oxadiazole-2-thiol
Formel: C₈H₁₂N₂OS
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06655106
CAS-Nummer: 173589-87-2