(R)-1-(3-Pyridyl)ethanol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR953674-5G
APOSOR953674-5GEA 178 EUR
APOSOR953674-5G
(R)-1-(3-Pyridyl)ethanol 97%
(R)-1-(3-Pyridyl)ethanol
Formel: C₇H₉NO
Molecular Weight: 123,152 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07368883
CAS-Nummer: 7606-26-0