5-Cyano-2,3-dihydro-1H-indole 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
Indoline-5-carbonitrile
OR953724-1G
OR953724-250MG
OR953724-5G
APOSOR953724-1GEA
154
EUR
APOSOR953724-1G
APOSOR953724-250MG
APOSOR953724-5G
5-Cyano-2,3-dihydro-1H-indole 98%
5-Cyano-2,3-dihydro-1H-indole
Formel:
C₉H₈N₂ Molecular Weight: 144,173 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD07371626 CAS-Nummer: 15861-23-1 |