(E)-3-(Quinolin-2-yl)acrylic acid 96%
Lieferant: Apollo Scientific
OR953796-1G OR953796-250MG OR953796-5G
APOSOR953796-1GEA 306 EUR
APOSOR953796-1G APOSOR953796-250MG APOSOR953796-5G
(E)-3-(Quinolin-2-yl)acrylic acid 96%
(E)-3-(Quinolin-2-yl)acrylic acid
Formel: C₁₂H₉NO₂
Molecular Weight: 199,205 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00182035
CAS-Nummer: 81124-50-7