2,5-Dimethyl-1H-pyrrole-3-carbaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR953835-1G OR953835-250MG OR953835-5G
APOSOR953835-1GEA 104 EUR
APOSOR953835-1G APOSOR953835-250MG APOSOR953835-5G
2,5-Dimethyl-1H-pyrrole-3-carbaldehyde 95%
2,5-Dimethyl-1H-pyrrole-3-carbaldehyde
Formel: C₇H₉NO
Molecular Weight: 123,152 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01830401
CAS-Nummer: 2199-63-5