2-Chloro-imidazo[1,2-a]pyridine-3-carbaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR953908-1G
OR953908-250MG
APOSOR953908-1GEA
574
EUR
APOSOR953908-1G
APOSOR953908-250MG
2-Chloro-imidazo[1,2-a]pyridine-3-carbaldehyde 95%
2-Chloro-imidazo[1,2-a]pyridine-3-carbaldehyde
Formel:
C₈H₅ClN₂O Molecular Weight: 180.591 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02708012 CAS-Nummer: 131773-23-4 |