3-Isobutoxy propylamine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR953927-1G OR953927-250MG OR953927-5G
APOSOR953927-1GEA 290 EUR
APOSOR953927-1G APOSOR953927-250MG APOSOR953927-5G
3-Isobutoxy propylamine 98%
3-Isobutoxy propylamine
Formel: C₇H₁₇NO
Molecular Weight: 131.216 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00025618
CAS-Nummer: 32923-88-9