2-(Cyclopropylamino)ethanol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR953960-1G OR953960-250MG
APOSOR953960-1GEA 473 EUR
APOSOR953960-1G APOSOR953960-250MG
2-(Cyclopropylamino)ethanol 98%
2-(Cyclopropylamino)ethanol
Formel: C₅H₁₁NO
Molecular Weight: 101.147 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09815646
CAS-Nummer: 35265-06-6