1-(4-Methoxyphenyl)ethylamine hydrochloride 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR954061-25G OR954061-5G
APOSOR954061-25GEA 464 EUR
APOSOR954061-25G APOSOR954061-5G
1-(4-Methoxyphenyl)ethylamine hydrochloride 98%
1-(4-Methoxyphenyl)ethylamine hydrochloride
Formel: C₉H₁₃NO·ClH
Molecular Weight: 187,667 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD12198855
CAS-Nummer: 90642-63-0