Methyl 2-methylpiperidine-2-carboxylate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR954068-1G OR954068-250MG
APOSOR954068-1GEA 574 EUR
APOSOR954068-1G APOSOR954068-250MG
Methyl 2-methylpiperidine-2-carboxylate 95%
Methyl 2-methylpiperidine-2-carboxylate
Formel: C₈H₁₅NO₂
Molecular Weight: 157.21 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD13179033
CAS-Nummer: 89115-93-5
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable